Kalium-D-gluconat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Dextronsäure Kaliumsalz
, D-Gluconsäure Kaliumsalz
, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Kaliumsalz
B25135.30EA
45.6
EUR
B25135.30
B25135.18
B25135.0B
Kalium-D-gluconat ≥99%
Kalium-D-gluconat
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄COOK Molecular Weight: 234,25 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zersetzung) Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064211 CAS-Nummer: 299-27-4 EINECS: 206-074-2 Merck Index: 12,07796 |