Kalium-D-gluconat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D-Gluconsäure Kaliumsalz, Dextronsäure Kaliumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Kaliumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20601.0100 8.20601.0500
8.20601.0100EA 27 EUR
8.20601.0100 8.20601.0500
Kalium-D-gluconat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kalium-D-gluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Molecular Weight: 234,25 g/mol
Schmelzpunkt: 174…176 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064211
CAS-Nummer: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 590 g/l (20 °C)
Melting Point 174 - 176 °C
Molar Mass 234.24 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 7.0 - 8.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 200 °C