Natriumgluconat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
D-Gluconsäure Natriumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Natriumsalz, Natrium-D-gluconat, Dextronsäure Natriumsalz, D-Gluconsäure Natriumsalz
181390010
181390025
181390050
181390100
ACRO181390010EA
59.8
EUR
ACRO181390010
ACRO181390025
ACRO181390050
ACRO181390100
Natriumgluconat 98%
Natriumgluconat
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄COONa Molecular Weight: 218,14 g/mol Schmelzpunkt: 206…209 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064210 CAS-Nummer: 527-07-1 EINECS: 208-407-7 Merck Index: 12,08766 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 6.5 to 7.5 (10 % solution) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Reducing substances | ≤0.5 % |