Natriumgluconat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
D-Gluconsäure Natriumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Natriumsalz, Natrium-D-gluconat, Dextronsäure Natriumsalz, D-Gluconsäure Natriumsalz
A10464.0C
A10464.0E
A10464.0CEA
316
EUR
A10464.0C
A10464.0E
Natriumgluconat ≥97%
Natriumgluconat
Purity: 97%
CAS No.: 527-07-1
Molecular Formula: C6H11NaO7
Formula Weight: 218.14
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Odour: Pleasant
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 3919651
Merck Reference: 14,4456
Optical Rotation: +12° (c=20 in water)
MDL No.: MFCD00064210
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄COONa Molecular Weight: 218,14 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 206 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064210 CAS-Nummer: 527-07-1 EINECS: 208-407-7 Merck Index: 14,4456 |