Natriumgluconat USP, E576, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D-Gluconsäure Natriumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Natriumsalz, Natrium-D-gluconat, Dextronsäure Natriumsalz, D-Gluconsäure Natriumsalz
8.17054.1000
8.17054.5000
8.17054.9050
8.17054.1000EA
34.2
EUR
8.17054.1000
8.17054.5000
8.17054.9050
Natriumgluconat USP, E576, SAFC®
Natriumgluconat
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄COONa Molecular Weight: 218,14 g/mol Schmelzpunkt: 170…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064210 CAS-Nummer: 527-07-1 EINECS: 208-407-7 Merck Index: 12,08766 |