Natriumgluconat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D-Gluconsäure Natriumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Natriumsalz, Natrium-D-gluconat, Dextronsäure Natriumsalz, D-Gluconsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22058.0100 8.22058.1000 8.22058.2500 8.22058.9050 8.22058.9025
8.22058.0100EA 24.1 EUR
8.22058.0100 8.22058.1000 8.22058.2500 8.22058.9050 8.22058.9025
Natriumgluconat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumgluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Molecular Weight: 218,14 g/mol
Schmelzpunkt: 170…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064210
CAS-Nummer: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 590 g/l (25 °C)
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 218.14 g/mol
pH 7.0 - 8.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 200 °C