Natriumgluconat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: D-Gluconsäure Natriumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Natriumsalz, Natrium-D-gluconat, Dextronsäure Natriumsalz, D-Gluconsäure Natriumsalz
27871.295EA 57.7 EUR
27871.295 27871.460
Natriumgluconat, TECHNICAL
Natriumgluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Molecular Weight: 218,14 g/mol
Schmelzpunkt: 170…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064210
CAS-Nummer: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht