Natriumgluconat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D-Gluconsäure Natriumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Natriumsalz, Natrium-D-gluconat, Dextronsäure Natriumsalz, D-Gluconsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S2054-100G
S2054-1KG
S2054-500G
SIALS2054-100GEA
40.6
EUR
SIALS2054-100G
SIALS2054-1KG
SIALS2054-500G
Natriumgluconat, Sigma-Aldrich®
Natriumgluconat
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄COONa Molecular Weight: 218,14 g/mol Schmelzpunkt: 170…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064210 CAS-Nummer: 527-07-1 EINECS: 208-407-7 Merck Index: 12,08766 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...