Calcium-D-gluconat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: D-Gluconsäure Calciumsalz, Dextronsäure Calciumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Calciumsalz
211060010 211062500 211060051
ACRO211060010EA 112 EUR
ACRO211060010 ACRO211062500 ACRO211060051
Calcium-D-gluconat 99%
Calcium-D-gluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Schmelzpunkt: 178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064209
CAS-Nummer: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2.0 % (1 g, 105°C, 16 hrs)
Heavy metals ≤20 ppm
Titration after Ion exchange 98.5 to 102.0 % (as C12H22CaO14.H2O)
Chloride (Cl) ≤700 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm