Calcium-D-gluconat Monohydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Calciumsalz Monohydrat, Dextronsäure Calciumsalz Monohydrat, D-Gluconsäure Calciumsalz Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G4625-1KG G4625-500G
SIALG4625-1KGEA 128 EUR
SIALG4625-1KG SIALG4625-500G
Calcium-D-gluconat Monohydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Calcium-D-gluconat Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Schmelzpunkt: 178 °C
MDL: MFCD00150787
CAS-Nummer: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671