D(-)-Asparaginsäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: D(-)-2-Amino-1,4-butandisäure, H-D-Asp-OH, (R)-(-)-Asparaginsäure, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butandisäure
204260250 204260050 204261000
ACRO204260250EA 81.8 EUR
ACRO204260250 ACRO204260050 ACRO204261000
D(-)-Asparaginsäure 99+%
D(-)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,1 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063081
CAS-Nummer: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Merck Index: 13,00845
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.4 % (105°C, 3 hrs)
Enantiomeric excess ≤0.5 % (L-enantiomer)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -23.8° to -25.8° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Other amino acids ≤0.3 % (TLC)