D(-)-Asparaginsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: D(-)-2-Amino-1,4-butandisäure, H-D-Asp-OH, (R)-(-)-Asparaginsäure, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butandisäure
B21184.06 B21184.14 B21184.22
B21184.06EA 27.8 EUR
B21184.06 B21184.14 B21184.22
D(-)-Asparaginsäure ≥99%
D(-)-Asparaginsäure
Purity: 99% CAS No.: 1783-96-6 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1723529 Merck Reference: 14,840 Optical Rotation: -25° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00063081
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,1 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.)
Dichte: 1,66
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063081
CAS-Nummer: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Merck Index: 14,840