D(-)-Asparaginsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D(-)-2-Amino-1,4-butandisäure, H-D-Asp-OH, (R)-(-)-Asparaginsäure, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
219096-100G
219096-25G
SIAL219096-100GEA
378
EUR
SIAL219096-100G
SIAL219096-25G
D(-)-Asparaginsäure, Sigma-Aldrich®
D(-)-Asparaginsäure
Formel:
C₄H₇NO₄ Molecular Weight: 133,1 g/mol Schmelzpunkt: 251 °C |
MDL:
MFCD00063081 CAS-Nummer: 1783-96-6 EINECS: 217-234-6 Merck Index: 13,00845 |