L(+)-Asparaginsäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-(+)-Asparaginsäure, H-Asp-OH, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, D, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, Asp
105041000 105045000 105040025 105040100
ACRO105041000EA 27.3 EUR
ACRO105041000 ACRO105045000 ACRO105040025 ACRO105040100
L(+)-Asparaginsäure 98+%
L(+)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,1 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >230 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +24.0° to +26.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Ninhydrin-positive substances Passes test