L(+)-Asparaginsäure ≥99% metallarm
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-(+)-Asparaginsäure, H-Asp-OH, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, D, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, Asp
43317.22 43317.36
43317.22EA 33.9 EUR
43317.22 43317.36
L(+)-Asparaginsäure ≥99% metallarm
L(+)-Asparaginsäure
Purity: 99% CAS No.: 56-84-8 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Physical Form: Powder Density: 1.66 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1723530 Merck Reference: 14,840 MDL No.: MFCD00002616
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,1 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.)
Dichte: 1,66
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 14,840