L(+)-Asparaginsäure, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-Asparaginsäure, H-Asp-OH, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, D, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, Asp
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00126.1000
1.00126.9010
1.00126.1000EA
331
EUR
1.00126.1000
1.00126.9010
L(+)-Asparaginsäure, Millipore®
L(+)-Asparaginsäure
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formel:
C₄H₇NO₄ Molecular Weight: 133,1 g/mol Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 251 °C Dichte: 1,6613 g/cm³ (13 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002616 CAS-Nummer: 56-84-8 EINECS: 200-291-6 Merck Index: 13,00845 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...