L(+)-Asparaginsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-Asparaginsäure, H-Asp-OH, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, D, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, Asp
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A9256-100G A9256-1KG A9256-500G A9256-5KG
SIALA9256-100GEA 36.4 EUR
SIALA9256-100G SIALA9256-1KG SIALA9256-500G SIALA9256-5KG
L(+)-Asparaginsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133.1 g/mol
Siedepunkt: 311
Schmelzpunkt: 251
Dichte: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845