L(+)-Asparaginsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-Asparaginsäure, H-Asp-OH, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, D, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, Asp
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W365601-10KG
W365601-1KG
SIALW365601-10KGEA
490
EUR
SIALW365601-10KG
SIALW365601-1KG
L(+)-Asparaginsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparaginsäure
Formel:
C₄H₇NO₄ Molecular Weight: 133.1 g/mol Siedepunkt: 311 Schmelzpunkt: 251 Dichte: 1.6613 g/cm³ (13 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002616 CAS-Nummer: 56-84-8 EINECS: 200-291-6 Merck Index: 13,00845 |