L(+)-Glutaminsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure, L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure, (S)-(+)-Glutaminsäure, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, L(+)-α-Aminoglutarsäure, H-Glu-OH, L(+)-2-Aminoglutarsäure
156210010
156211000
156212500
156210050
ACRO156210010EA
73.1
EUR
ACRO156210010
ACRO156211000
ACRO156212500
ACRO156210050
L(+)-Glutaminsäure 99%
L(+)-Glutaminsäure
Formel:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H Molecular Weight: 147.13 g/mol Siedepunkt: 325 Schmelzpunkt: 205 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002634 CAS-Nummer: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 Merck Index: 13,04482 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Specific optical rotation | +30.5° to +32.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl) (on dried substance) |
Titration with NaOH | 98.5 to 100.5 % (On dried substance) |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤300 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Arsenic oxide (As2O3) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Other amino acids | not detectable |