L(+)-Glutaminsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure, L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure, (S)-(+)-Glutaminsäure, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, L(+)-α-Aminoglutarsäure, H-Glu-OH, L(+)-2-Aminoglutarsäure
Purity: 99+%
CAS No.: 56-86-0
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.525
Appearance: White
Melting Point: 189-192° dec.
Beilstein Reference: 1723801
Merck Reference: 14,4469
Optical Rotation: +31° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00002634
Formel:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H Molecular Weight: 147,13 g/mol Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 189…192 °C (Zersetzung) Dichte: 1,525 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002634 CAS-Nummer: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 Merck Index: 14,4469 |