L(+)-Glutaminsäure zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure, L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure, (S)-(+)-Glutaminsäure, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, L(+)-α-Aminoglutarsäure, H-Glu-OH, L(+)-2-Aminoglutarsäure
MQ200
8.16004.0100 8.16004.1000
8.16004.0100EA 34.6 EUR
8.16004.0100 8.16004.1000
L(+)-Glutaminsäure zS, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutaminsäure
Formel: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Molecular Weight: 147.13 g/mol
Siedepunkt: 325
Schmelzpunkt: 160
Dichte: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002634
CAS-Nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 11.1 g/l (25 °C)
Melting Point 160 °C
Molar Mass 147.13 g/mol
Bulk Density 460 kg/m3
Density 1.54 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (8.6 g/l, H2O, 25 °C)