L(+)-Glutaminsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure, L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure, (S)-(+)-Glutaminsäure, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, L(+)-α-Aminoglutarsäure, H-Glu-OH, L(+)-2-Aminoglutarsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

G8415-100G G8415-10MG G8415-1KG
SIALG8415-100GEA 48.3 EUR
SIALG8415-100G SIALG8415-10MG SIALG8415-1KG
L(+)-Glutaminsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutaminsäure
Formel: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Molecular Weight: 147,13 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002634
CAS-Nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR