L(+)-Glutaminsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure, L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure, (S)-(+)-Glutaminsäure, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, L(+)-α-Aminoglutarsäure, H-Glu-OH, L(+)-2-Aminoglutarsäure
MQ300
W328502-10KG-K
W328502-1KG-K
W328502-5KG-K
SIALW328502-10KG-KEA
538
EUR
SIALW328502-10KG-K
SIALW328502-1KG-K
SIALW328502-5KG-K
L(+)-Glutaminsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutaminsäure
Formel:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H Molecular Weight: 147.13 g/mol Siedepunkt: 325 Schmelzpunkt: 160 Dichte: 1.538 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002634 CAS-Nummer: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 Merck Index: 13,04482 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...