D(+)-Äpfelsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D(+)-Hydroxy-1,4-butandisäure, (R)-(+)-Hydroxybernsteinsäure, D(+)-Acide malique, D(+)-Hydroxybernsteinsäure, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butandisäure, D(+)-Äpfelsäure
153500050
153500010
153500250
ACRO153500050EA
74.7
EUR
ACRO153500050
ACRO153500010
ACRO153500250
D(+)-Äpfelsäure 98%
D(+)-Äpfelsäure
Formel:
C₄H₆O₅ Molecular Weight: 134,09 g/mol Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 99…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004245 CAS-Nummer: 636-61-3 EINECS: 211-262-2 Merck Index: 13,05307 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 99 to 104 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≤1 % Fumaric acid |
Specific optical rotation | +1.8° to +2.6° (20 °C, 589 nm) (c=3, Water) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |