D(+)-Äpfelsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11688.06 A11688.14
A11688.06EA 69.2 EUR
A11688.06 A11688.14
D(+)-Äpfelsäure ≥98%
D(+)-Äpfelsäure
Purity: 98+% CAS No.: 636-61-3 Molecular Formula: C4H6O5 Formula Weight: 134.09 Melting Point: 100-104° Beilstein Reference: 1723540 Merck Reference: 14,5707 Optical Rotation: +28° (c=5.5 in pyridine) MDL No.: MFCD00004245
Formel: C₄H₆O₅
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…104 °C
Dichte: 1,60
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004245
CAS-Nummer: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 14,5707