D(+)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: D(+)-Hydroxy-1,4-butandisäure, (R)-(+)-Hydroxybernsteinsäure, D(+)-Acide malique, D(+)-Hydroxybernsteinsäure, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butandisäure, D(+)-Äpfelsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
02300-1G 02300-25G 02300-5G
SIAL02300-1GEA 53.5 EUR
SIAL02300-1G SIAL02300-25G SIAL02300-5G
D(+)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®
D(+)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Molecular Weight: 134,09 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004245
CAS-Nummer: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307