L(-)-Äpfelsäure für die Racematspaltung, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-Hydroxybernsteinsäure, L(-)-Äpfelsäure, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butandisäure, L(-)-Hydroxy-1,4-butandisäure, L(-)-Acide malique, L(-)-Hydroxybernsteinsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.0500 8.00384.0005 8.00384.0000
8.00384.0010EA 39.2 EUR
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.0500 8.00384.0005 8.00384.0000
L(-)-Äpfelsäure für die Racematspaltung, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(-)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Molecular Weight: 134,09 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Dichte: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064213
CAS-Nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 160 g/l (20 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 140 °C (decomposition)
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)