L(-)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(-)-Hydroxybernsteinsäure, L(-)-Äpfelsäure, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butandisäure, L(-)-Hydroxy-1,4-butandisäure, L(-)-Acide malique, L(-)-Hydroxybernsteinsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
112577-100G
112577-25G
SIAL112577-100GEA
82.2
EUR
SIAL112577-100G
SIAL112577-25G
L(-)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®
L(-)-Äpfelsäure
Formel:
C₄H₆O₅ Molecular Weight: 134.09 g/mol Siedepunkt: 322 Schmelzpunkt: 101…104 °C Dichte: 1.595 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064213 CAS-Nummer: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 Merck Index: 13,05730 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...