L(-)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M1000-100G M1000-1KG M1000-500G
SIALM1000-100GEA 74.9 EUR
SIALM1000-100G SIALM1000-1KG SIALM1000-500G
L(-)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®
L(-)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Dichte: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064213
CAS-Nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR