L(-)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-Hydroxybernsteinsäure, L(-)-Äpfelsäure, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butandisäure, L(-)-Hydroxy-1,4-butandisäure, L(-)-Acide malique, L(-)-Hydroxybernsteinsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M6413-100G M6413-25G
SIALM6413-100GEA 551 EUR
SIALM6413-100G SIALM6413-25G
L(-)-Äpfelsäure, Sigma-Aldrich®
L(-)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Molecular Weight: 134,09 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Dichte: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064213
CAS-Nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730