L(+)-Weinsäure, kristallisiert, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E334, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure, L(+)-Threarsäure, natürliche Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinsäure, (R,R)-(+)-Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure
1.00802.5000 1.00802.9029
1.00802.5000EA 1040 EUR
1.00802.5000 1.00802.9029
L(+)-Weinsäure, kristallisiert, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E334, SAFC®
L(+)-Weinsäure
Formel: C₄H₆O₆
Molecular Weight: 150.09 g/mol
Siedepunkt: 399
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Dichte: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064207
CAS-Nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM