L(+)-Weinsäure, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure, L(+)-Threarsäure, natürliche Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinsäure, (R,R)-(+)-Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00804.0250 1.00804.1000 1.00804.5000 1.00804.9050
1.00804.0250EA 60.7 EUR
1.00804.0250 1.00804.1000 1.00804.5000 1.00804.9050
L(+)-Weinsäure, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
L(+)-Weinsäure
Formel: C₄H₆O₆
Molecular Weight: 150,09 g/mol
Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Dichte: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064207
CAS-Nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1390 g/l (20 °C)
Melting Point 168 - 170 °C
Molar Mass 150.08 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Flash Point 210 °C
Density 1.76 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (100 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 425 °C