L(+)-Weinsäure ≥99,0% (durch Acidimetrie) zur Racematspaltung, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure, L(+)-Threarsäure, natürliche Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinsäure, (R,R)-(+)-Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18531.0100 8.18531.0500 8.18531.2500
8.18531.0100EA 38.4 EUR
8.18531.0100 8.18531.0500 8.18531.2500
L(+)-Weinsäure ≥99,0% (durch Acidimetrie) zur Racematspaltung, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Weinsäure
Formel: C₄H₆O₆
Molecular Weight: 150.09 g/mol
Siedepunkt: 399
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Dichte: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064207
CAS-Nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water) +12.0 - +13.0 °
Identity (IR) passes test
Bulk Density 1000 kg/m3
Flash Point 210 °C
Density 1.76 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (100 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 425 °C