L(+)-Weinsäure ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure, L(+)-Threarsäure, natürliche Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinsäure, (R,R)-(+)-Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure
20718.233EA
41.5
EUR
20718.233
20718.290
L(+)-Weinsäure ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
L(+)-Weinsäure
Formel:
C₄H₆O₆ Molecular Weight: 150.09 g/mol Siedepunkt: 399 Schmelzpunkt: 168…170 °C Dichte: 1.759 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 150 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064207 CAS-Nummer: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 13,09158 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 100 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
C2O4 (Oxalate) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |