D(-)-Weinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
unnatürliche Weinsäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybutandisäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure, (S,S)-(-)-Weinsäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinsäure, D(-)-Threarsäure
A11264.14
A11264.22
A11264.36
A11264.14EA
44.7
EUR
A11264.14
A11264.22
A11264.36
D(-)-Weinsäure ≥99%
D(-)-Weinsäure
Purity: 99%
CAS No.: 147-71-7
Molecular Formula: C4H6O6
Formula Weight: 150.09
Flash Point: 210°(410°F)
Odour: Odourless
pH: 1.6
Melting Point: 166-170°
Beilstein Reference: 1725145
Merck Reference: 14,9068
Optical Rotation: -13° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00004238
Formel:
C₄H₆O₆ Molecular Weight: 150.09 g/mol Siedepunkt: 356 Schmelzpunkt: 166…170 °C Dichte: 1.76 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 210 °C (410 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004238 CAS-Nummer: 147-71-7 EINECS: 205-695-6 Merck Index: 12,09235 |