D(-)-Weinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
unnatürliche Weinsäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybutandisäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure, (S,S)-(-)-Weinsäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinsäure, D(-)-Threarsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T206-100G
T206-25G
SIALT206-100GEA
111
EUR
SIALT206-100G
SIALT206-25G
D(-)-Weinsäure, Sigma-Aldrich®
D(-)-Weinsäure
Formel:
C₄H₆O₆ Molecular Weight: 150,09 g/mol Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 166…169 °C Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004238 CAS-Nummer: 147-71-7 EINECS: 205-695-6 Merck Index: 12,09235 |