L(+)-Kaliumhydrogentartrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: L(+)-Kaliumbitartrat, L(+)-Weinsäure Kaliumsalz, L(+)-Kaliumtartrat monobasisch
222670010 222670051 222672500
ACRO222670010EA 58.6 EUR
ACRO222670010 ACRO222670051 ACRO222672500
L(+)-Kaliumhydrogentartrat 99%
L(+)-Kaliumhydrogentartrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COOH
Molecular Weight: 188.18 g/mol
Schmelzpunkt: 250
Dichte: 1.95 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065392
CAS-Nummer: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Specific optical rotation +8.0° to +9.2° (20°C, 589 nm) (c=10, HCl 1M and H2O) (on dried substance)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm