L(+)-Kaliumhydrogentartrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: L(+)-Kaliumbitartrat, L(+)-Weinsäure Kaliumsalz, L(+)-Kaliumtartrat monobasisch
A15281.0B A15281.0I A15281.30
A15281.0BEA 50.1 EUR
A15281.0B A15281.0I A15281.30
L(+)-Kaliumhydrogentartrat ≥98%
L(+)-Kaliumhydrogentartrat
Purity: 98+% CAS No.: 868-14-4 Molecular Formula: C4H5KO6 Formula Weight: 188.18 Melting Point: ca 267° dec. Beilstein Reference: 6119985 Merck Reference: 14,7615 MDL No.: MFCD00065392
Formel: KOOC(CHOH)₂COOH
Molecular Weight: 188.18 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 267 °C (Zers.)
Dichte: 1.954
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065392
CAS-Nummer: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM