L(+)-Kaliumhydrogentartrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-Kaliumbitartrat, L(+)-Weinsäure Kaliumsalz, L(+)-Kaliumtartrat monobasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
25506-1KG 25506-6X1KG
SIAL25506-1KGEA 70.4 EUR
SIAL25506-1KG SIAL25506-6X1KG
L(+)-Kaliumhydrogentartrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kaliumhydrogentartrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COOH
Molecular Weight: 188.18 g/mol
Schmelzpunkt: 250
Dichte: 1.943 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00065392
CAS-Nummer: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM