L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat
27066.293EA
96.8
EUR
27066.293
27066.362
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Molecular Weight: 282,22 g/mol Schmelzpunkt: 70…80 °C Dichte: ∼1,767 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150989 CAS-Nummer: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 REACH: 01-2119524666-34 Merck Index: 13,07755 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |