L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
217255-100G 217255-2.5KG 217255-500G
SIAL217255-100GEA 50.8 EUR
SIAL217255-100G SIAL217255-2.5KG SIAL217255-500G
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Molecular Weight: 282.22 g/mol
Schmelzpunkt: 70…80 °C
Dichte: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150989
CAS-Nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM