di-Ammonium-L(+)-tartrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
09985-1KG
09985-250G
09985-50G
SIAL09985-1KGEA
326
EUR
SIAL09985-1KG
SIAL09985-250G
SIAL09985-50G
di-Ammonium-L(+)-tartrat, Sigma-Aldrich®
di-Ammonium-L(+)-tartrat
Formel:
C₄H₁₂N₂O₆ Dichte: ∼1,601 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013073 CAS-Nummer: 3164-29-2 EINECS: 221-618-9 |