(R)-(-)-sec-Butylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-2-Butylamin, (R)-(-)-2-Aminobutan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
296643-1G 296643-250MG
SIAL296643-1GEA 150 EUR
SIAL296643-1G SIAL296643-250MG
(R)-(-)-sec-Butylamin, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-sec-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73.14 g/mol
Siedepunkt: 63
Schmelzpunkt: –104 °C
Dichte: 0.725 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064416
CAS-Nummer: 13250-12-9
EINECS: 236-232-6
UN: 2733
ADR: 3 II