(R)-(-)-1-Amino-2-propanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol, (R)-(-)-Isopropanolamin
L14101.03
L14101.06
L14101.03EA
40.9
EUR
L14101.03
L14101.06
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol 98%
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 2799-16-8
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 160°
Beilstein Reference: 1718869
Optical Rotation: -19° (c=1.8 in water)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00064428
Formel:
C₃H₉NO Molecular Weight: 75.11 g/mol Siedepunkt: 160 °C Schmelzpunkt: 24…26 °C Dichte: 0.960 Flammpunkt: 71 °C (159 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064428 CAS-Nummer: 2799-16-8 EINECS: 220-532-9 UN: 3259 ADR: 8 III |