(R)-(-)-1-Amino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol, (R)-(-)-Isopropanolamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
238856-1G
238856-5G
SIAL238856-1GEA
35.8
EUR
SIAL238856-1G
SIAL238856-5G
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Formel:
C₃H₉NO Molecular Weight: 75.11 g/mol Siedepunkt: 160 Schmelzpunkt: 24…26 °C Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00064428 CAS-Nummer: 2799-16-8 EINECS: 220-532-9 UN: 3259 ADR: 8 II |