(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
L(-)-2-Amino-1-butanol
244031000
244030250
ACRO244031000EA
124
EUR
ACRO244031000
ACRO244030250
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Formel:
C₄H₁₁NO Molecular Weight: 89,14 g/mol Siedepunkt: 172…174 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0,947 g/cm³ Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064419 CAS-Nummer: 5856-63-3 EINECS: 227-476-4 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4495 to 1.4535 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -6.5° to -10.5° (20°C, 589 nm) (neat) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...