(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-(+)-Isopropanolamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

238864-1G 238864-5G
SIAL238864-1GEA 27 EUR
SIAL238864-1G SIAL238864-5G
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064429
CAS-Nummer: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3259
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR