(S)-(+)-2-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: D(+)-2-Amino-1-butanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
132527-1G 132527-5G
SIAL132527-1GEA 36 EUR
SIAL132527-1G SIAL132527-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,947 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064418
CAS-Nummer: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9