(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
L(+)-Alaninol, L(+)-2-Amino-1-propanol
104450010
104450100
104450500
ACRO104450010EA
31.4
EUR
ACRO104450010
ACRO104450100
ACRO104450500
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formel:
C₃H₉NO Molecular Weight: 75.11 g/mol Siedepunkt: 173…176 °C (760 mmHg) Dichte: 0.965 g/cm³ Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064412 CAS-Nummer: 2749-11-3 EINECS: 220-388-7 UN: 2735 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
TLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +20° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |