(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: L(+)-Alaninol, L(+)-2-Amino-1-propanol
B24916.03 B24916.06 B24916.14
B24916.03EA 30.3 EUR
B24916.03 B24916.06 B24916.14
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 2749-11-3 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4498 Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1718865 Optical Rotation: +22° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064412
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 174…176 °C
Dichte: 0.965
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064412
CAS-Nummer: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
ADR: 8 III